Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Éthylimidazole

Synonyms: 2-Ethyl-1H-imidazole

018684-25G
FLUO018684-25GEA 0 EUR InStock
FLUO018684-25G
2-Éthylimidazole
2-Éthylimidazole


Formule: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Densité: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005192
Numéro CAS: 1072-62-4
EINECS: 214-011-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité