3-Nitrobenzoate d'éthyle
Synonyms: Ethyl 3-nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid ethyl ester
018688-10G
FLUO018688-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018688-10G
3-Nitrobenzoate d'éthyle
3-Nitrobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014702
Numéro CAS: 618-98-4
EINECS: 210-574-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité