1-(2-Éthylphényl)-2-thiourée
Danger
018692-10G
FLUO018692-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018692-10G
1-(2-Éthylphényl)-2-thiourée
1-(2-Éthylphényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄(CH₂CH₃))NC(S)NH₂
MW: 180,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041373
Numéro CAS: 22265-77-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité