Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Éthylphényl)-2-thiourée

Danger

018693-5G
FLUO018693-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018693-5G
1-(4-Éthylphényl)-2-thiourée
1-(4-Éthylphényl)-2-thiourée


Formule: (C₆H₄(CH₂CH₃))NC(S)NH₂
MW: 180,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060460
Numéro CAS: 22265-78-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité