Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Hydroxybenzohydrazide

Synonyms: 3-Hydroxybenzoic hydrazide, 3-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 3-Hydroxybenzohydrazide, 3-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide

018714-5G
FLUO018714-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018714-5G
3-Hydroxybenzohydrazide
3-Hydroxybenzohydrazide


Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014759
Numéro CAS: 5818-06-4
EINECS: 227-389-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité