Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxybenzohydrazide

Attention
Synonyms: 4-Hydroxybenzoic hydrazide, 4-Hydroxybenzohydrazide, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide, 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide

018715-25G
FLUO018715-25GEA 0 EUR InStock
FLUO018715-25G
4-Hydroxybenzohydrazide
4-Hydroxybenzohydrazide


Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 370 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 266…269 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007605
Numéro CAS: 5351-23-5
EINECS: 226-326-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité