2-Hydroxyethyl-4-nitrophenyl sulphide
018716-5G
FLUO018716-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018716-5G
2-Hydroxyethyl-4-nitrophenyl sulphide
2-Hydroxyethyl-4-nitrophenyl sulphide
Formule: C₈H₉NO₃S
Numéro MDL: MFCD00060548
Numéro CAS: 13287-76-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité