2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde
Synonyms: 2-Hydroxy-5-methylbenzene-1,3-dicarbaldehyde
018720-1G
FLUO018720-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018720-1G
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,1600 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016596
Numéro CAS: 7310-95-4
EINECS: 230-768-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité