Acide 3-(2-hydroxyphényl)propionique
Synonyms: 3-(2-Hydroxyphenyl)propanoic acid, Melilotic acid
018727-5G
FLUO018727-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018727-5G
Acide 3-(2-hydroxyphényl)propionique
Acide 3-(2-hydroxyphényl)propionique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014026
Numéro CAS: 495-78-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité