3-(4-Hydroxyphényl)propiononitrile
Synonyms: 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile
018729-10G
FLUO018729-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018729-10G
3-(4-Hydroxyphényl)propiononitrile
3-(4-Hydroxyphényl)propiononitrile
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016492
Numéro CAS: 17362-17-3
EINECS: 241-393-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité