1-(3-Hydroxyphényl)-2-thiourée
Attention
018732-10G
FLUO018732-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018732-10G
1-(3-Hydroxyphényl)-2-thiourée
1-(3-Hydroxyphényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄(OH))NC(S)NH₂
MW: 168,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022167
Numéro CAS: 3394-05-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité