4-Iodobenzohydrazide
Synonyms: 4-Iodobenzohydrazide, 4-Iodobenzene-1-carbohydrazide, 4-Iodobenzoic acid hydrazide, 4-Iodobenzoic hydrazide
018736-5G
FLUO018736-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018736-5G
4-Iodobenzohydrazide
4-Iodobenzohydrazide
Formule: C₇H₇IN₂O
MW: 262,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00270107
Numéro CAS: 39115-95-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité