α-Bromo-m-iodotoluène
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
018739-5G
FLUO018739-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018739-5G
α-Bromo-m-iodotoluène
α-Bromo-m-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
MW: 296,93 g/mol
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019016
Numéro CAS: 49617-83-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité