Acide 3-iodo-o-toluique
018744-10G
FLUO018744-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018744-10G
Acide 3-iodo-o-toluique
Acide 3-iodo-o-toluique
Formule: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00270112
Numéro CAS: 133232-56-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité