1-Pentyl-4-iodobenzène
Synonyms: 4-Iodopentylbenzene, 4-Pentyliodbenzol, 1-(4-Iodophenyl)pentane, 1-Iodo-4-pentylbenzene, 4-Pentyliodobenzene, 1-Iodo-4-n-pentylbenzene
018749-5G
FLUO018749-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018749-5G
1-Pentyl-4-iodobenzène
1-Pentyl-4-iodobenzène
Formule: C₁₁H₁₅I
MW: 274,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079767
Numéro CAS: 85017-60-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité