1-(4-Isopropylphenyl)-2-thiourea
018757-1G 018757-5G
FLUO018757-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018757-1G FLUO018757-5G
1-(4-Isopropylphenyl)-2-thiourea
1-(4-Isopropylphenyl)-2-thiourea
Formule: C₁₀H₁₄N₂S
Numéro MDL: MFCD00060459
Numéro CAS: 65259-91-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité