o-Anisohydrazide
Synonyms: 2-Methoxybenzoic hydrazide, 2-Methoxybenzhydrazide, 2-Methoxybenzohydrazide, 2-Methoxybenzoic acid hydrazide, 2-Methoxybenzene-1-carbohydrazide, 2-Anisohydrazide
018769-1G
FLUO018769-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018769-1G
o-Anisohydrazide
o-Anisohydrazide
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014755
Numéro CAS: 7466-54-8
EINECS: 231-260-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité