p-Anisohydrazide
Synonyms: 4-Methoxybenzoic acid hydrazide, 4-Methoxybenzoic hydrazide, 4-Methoxybenzhydrazide, 4-Methoxybenzohydrazide, 4-Methoxybenzene-1-carbohydrazide, 4-Anisohydrazide
018771-5G
FLUO018771-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018771-5G
p-Anisohydrazide
p-Anisohydrazide
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017073
Numéro CAS: 3290-99-1
EINECS: 221-952-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité