7-Méthoxybenzofuranne
018773-1G
FLUO018773-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018773-1G
7-Méthoxybenzofuranne
7-Méthoxybenzofuranne
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD01310825
Numéro CAS: 7168-85-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité