2-Méthoxybenzophénone
018778-10G
FLUO018778-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018778-10G
2-Méthoxybenzophénone
2-Méthoxybenzophénone
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017163
Numéro CAS: 2553-04-0
EINECS: 219-857-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité