Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de m-anisoyle

Synonyms: 3-Methoxybenzoyl chloride, m-Anisoyl chloride

018779-10G
FLUO018779-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018779-10G
Chlorure de m-anisoyle
Chlorure de m-anisoyle


Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 123 °C (1013 hPa)
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000673
Numéro CAS: 1711-05-3
EINECS: 216-975-2
ONU: 1729
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité