Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Méthoxycoumarine

Synonyms: 7-Methoxy-2-benzopyrone, 7-Methoxy-2H-chromen-2-one

018786-5G
FLUO018786-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018786-5G
7-Méthoxycoumarine
7-Méthoxycoumarine


Formule: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006876
Numéro CAS: 531-59-9
EINECS: 208-513-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité