Acide 4-méthoxy-m-toluique
018789-5G
FLUO018789-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018789-5G
Acide 4-méthoxy-m-toluique
Acide 4-méthoxy-m-toluique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00270114
Numéro CAS: 6880-04-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité