2-(2-Méthoxyphényl)ethanol
018798-10G
FLUO018798-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018798-10G
2-(2-Méthoxyphényl)ethanol
2-(2-Méthoxyphényl)ethanol
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004512
Numéro CAS: 7417-18-7
EINECS: 231-029-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité