Acide 3-(2-méthoxyphényl)propionique
Synonyms: 3-(2-Methoxyphenyl)propanoic acid
018801-5G
FLUO018801-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018801-5G
Acide 3-(2-méthoxyphényl)propionique
Acide 3-(2-méthoxyphényl)propionique
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 92 °C
Numéro MDL: MFCD00002772
Numéro CAS: 6342-77-4
EINECS: 228-738-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité