Acide 3-(4-méthoxyphényl)propionique
Synonyms: 3-(4-Methoxyphenyl)propanoic acid
018803-5G
FLUO018803-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018803-5G
Acide 3-(4-méthoxyphényl)propionique
Acide 3-(4-méthoxyphényl)propionique
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…102 °C
Numéro MDL: MFCD00002777
Numéro CAS: 1929-29-9
EINECS: 217-678-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité