1-(2-Méthoxyphényl)-2-thiourée
Attention
Synonyms: N-(2-Methoxyphenyl)thiourea, 1-(2-Methoxyphenyl)thiourea, 2-Methoxyphenylthiourea
018808-5G
FLUO018808-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018808-5G
1-(2-Méthoxyphényl)-2-thiourée
1-(2-Méthoxyphényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄(OCH₃))NC(S)NH₂
MW: 182,25 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156 °C
Numéro MDL: MFCD00022162
Numéro CAS: 1516-37-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité