Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Nitrobenzanilide

Synonyms: N-(4-Nitrophenyl)benzamide

018898-10G
FLUO018898-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018898-10G
4'-Nitrobenzanilide
4'-Nitrobenzanilide


Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃
MW: 242,230 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024619
Numéro CAS: 3393-96-2
EINECS: 222-241-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité