2-Nitrobenzohydrazide
Synonyms: 2-Nitrobenzoic hydrazide
018899-5G
FLUO018899-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018899-5G
2-Nitrobenzohydrazide
2-Nitrobenzohydrazide
Formule: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007598
Numéro CAS: 606-26-8
EINECS: 210-110-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité