3-Nitrobenzohydrazide
Synonyms: 3-Nitrobenzoic hydrazide
018900-10G
FLUO018900-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018900-10G
3-Nitrobenzohydrazide
3-Nitrobenzohydrazide
Formule: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017059
Numéro CAS: 618-94-0
EINECS: 210-572-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité