4-Nitrobenzohydrazide
Synonyms: 4-Nitrobenzoic hydrazide
018901-10G
FLUO018901-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018901-10G
4-Nitrobenzohydrazide
4-Nitrobenzohydrazide
Formule: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007604
Numéro CAS: 636-97-5
EINECS: 211-271-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité