4'-Nitrobenzo-15-crown-5 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Synonyms: 4-Nitrobenzo-15-crown-5
018902-1G
FLUO018902-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018902-1G
4'-Nitrobenzo-15-crown-5 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
4'-Nitrobenzo-15-crown-5 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Formule: C₁₄H₁₉NO₇
MW: 313,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060713
Numéro CAS: 60835-69-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité