(3-Nitrophényl)acétonitrile
Synonyms: 3-Nitrobenzyl cyanide, 2-(3-Nitrophenyl)acetonitrile
018907-5G
FLUO018907-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018907-5G
(3-Nitrophényl)acétonitrile
(3-Nitrophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point d'ébullition: 145…150 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 63 °C
Numéro MDL: MFCD00041249
Numéro CAS: 621-50-1
EINECS: 210-689-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité