1-(3-Nitrophényl)-2-thiourée
Danger
018921-1G
FLUO018921-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018921-1G
1-(3-Nitrophényl)-2-thiourée
1-(3-Nitrophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄(NO₂))NC(S)NH₂
MW: 197,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060541
Numéro CAS: 709-72-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité