1-(4-Nitrophényl)-2-thiourée
Danger
Synonyms: 4-Nitrophenylthiourea, 1-(4-Nitrophenyl)thiourea, N-(4-Nitrophenyl)thiourea, (4-Nitrophenyl)thiourea
018922-5G
FLUO018922-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018922-5G
1-(4-Nitrophényl)-2-thiourée
1-(4-Nitrophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄(NO₂))NC(S)NH₂
MW: 197,22 g/mol
Point de fusion: 245 °C
Numéro MDL: MFCD00007304
Numéro CAS: 3696-22-8
EINECS: 223-021-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité