Phénylacétamide
Synonyms: 2-Phenylacetamide
018952-25G
FLUO018952-25GEA 0 EUR InStock
FLUO018952-25G
Phénylacétamide
Phénylacétamide
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059193
Numéro CAS: 103-81-1
EINECS: 203-147-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité