6-Phenyl-m-anisidine hydrochloride
018956-1G
FLUO018956-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018956-1G
6-Phenyl-m-anisidine hydrochloride
6-Phenyl-m-anisidine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₄ClNO
Numéro MDL: MFCD00270121
Numéro CAS: 107624-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité