Phenyl-4-hydroxybenzoate
018964-10G
FLUO018964-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018964-10G
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₃H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00016467
Numéro CAS: 17696-62-7
EINECS: 241-698-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité