Acide phtalamique
Synonyms: 2-Carbamoylbenzoic acid
018975-10G
FLUO018975-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018975-10G
Acide phtalamique
Acide phtalamique
Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025476
Numéro CAS: 88-97-1
EINECS: 201-871-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité