p-Toluic hydrazide
Synonyms: p-Toluoylhydrazine, 4-Methylbenzohydrazide, p-Toluic acid hydrazide, p-Toluic Hydrazide
019003-10G
FLUO019003-10GEA 0 EUR InStock
FLUO019003-10G
p-Toluic hydrazide
p-Toluic hydrazide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007607
Numéro CAS: 3619-22-5
EINECS: 222-815-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité