Alcool 2,4,6-triméthoxybenzylique
019017-1G
FLUO019017-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019017-1G
Alcool 2,4,6-triméthoxybenzylique
Alcool 2,4,6-triméthoxybenzylique
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060356
Numéro CAS: 61040-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité