1-(2-Pyridin-4-ylethyl)piperazine
Synonyms: 1-(2-(Pyridin-4-yl)ethyl)piperazine
019053-5G
FLUO019053-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019053-5G
1-(2-Pyridin-4-ylethyl)piperazine
1-(2-Pyridin-4-ylethyl)piperazine
Formule: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094584
Numéro CAS: 53345-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité