Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de trifluorométhanesulfonyle

Danger

019220-25G
FLUO019220-25GEA 0 EUR InStock
FLUO019220-25G
Chlorure de trifluorométhanesulfonyle
Chlorure de trifluorométhanesulfonyle


Formule: CClF₃O₂S
MW: 168,52 g/mol
Point d'ébullition: 32 °C (1013 hPa)
Densité: 1.583 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007451
Numéro CAS: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité