Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Benzhydrylpipérazine

Synonyms: 1-(Diphenylmethyl)piperazine

019233-100G
FLUO019233-100GEA 0 EUR InStock
FLUO019233-100G
1-Benzhydrylpipérazine
1-Benzhydrylpipérazine


Formule: C₁₇H₂₀N₂
MW: 252,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038379
Numéro CAS: 841-77-0
EINECS: 212-667-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité