Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-p-xylène

Attention
Synonyms: 2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene

019270-25G
FLUO019270-25GEA 0 EUR InStock
FLUO019270-25G
2-Bromo-p-xylène
2-Bromo-p-xylène


Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8.9 °C
Densité: 1,3582 g/cm³ (18.5 °C)
Numéro MDL: MFCD00000074
Numéro CAS: 553-94-6
EINECS: 209-055-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité