4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenone
019295-5G
FLUO019295-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019295-5G
4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenone
4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenone
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD03789142
Numéro CAS: 91969-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité