5'-Ethyl-2'-methoxy-3'-nitroacetophenone
019299-1G
FLUO019299-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019299-1G
5'-Ethyl-2'-methoxy-3'-nitroacetophenone
5'-Ethyl-2'-methoxy-3'-nitroacetophenone
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
Numéro MDL: MFCD03789146
Numéro CAS: 685892-20-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité