1,2-Dichloro-4-methylsulphonylbenzene
019370-1G
FLUO019370-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019370-1G
1,2-Dichloro-4-methylsulphonylbenzene
1,2-Dichloro-4-methylsulphonylbenzene
Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
Numéro MDL: MFCD00025063
Numéro CAS: 38452-47-0
EINECS: 253-942-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité