Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrahydrothiophène

Danger
Synonyms: THT

019455-500G
FLUO019455-500GEA 0 EUR InStock
FLUO019455-500G
Tétrahydrothiophène
Tétrahydrothiophène


Formule: C₄H₈S
MW: 88,17 g/mol
Point d'ébullition: 119 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –96 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005476
Numéro CAS: 110-01-0
EINECS: 203-728-9
ONU: 2412
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09357
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité