Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorotoluène

Danger
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl bromide, 2,3,5,6-Tetrafluorobenzylbromide

019466-5G
FLUO019466-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019466-5G
α-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorotoluène
α-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorotoluène


Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Point d'ébullition: 79…80 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00013549
Numéro CAS: 53001-73-3
EINECS: 258-289-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité